Merck
34943-M
Sigma-Aldrich
Dimethylsulfoxid
puriss. p.a., dried, ≤0.02% water
Synonym(e):
DMSO, Methylsulfoxid
Größe auswählen
1 L
€ 109,00
2.5 L
€ 239,00
€ 109,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
€ 109,00
2.5 L
€ 239,00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2SO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
78.13
Beilstein:
506008
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
bp:
189 °C (lit.)
€ 109,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdichte
2.7 (vs air)
Dampfdruck
0.42 mmHg ( 20 °C)
Qualität
puriss. p.a.
dried
Assay
≥99.9% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
573 °F
Expl.-Gr.
42 %, 63 °F
Verunreinigungen
≤0.0001% heavy metals (as Pb)
≤0.001% free acid (as H2SO4)
≤0.002% non-volatile matter
≤0.02% water
≤0.03% water (Karl Fischer)
Brechungsindex
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16-19 °C (lit.)
Dichte
1.10 g/mL (lit.)
Kationenspuren
Fe: ≤1 mg/kg
SMILES String
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChIKey
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dimethylsulfoxid (DMSO) ist ein polares Lösungsmittel.[1] Durch verschiedene Elektrophile (Oxalylchlorid) aktiviertes DMSO wird zur Oxidation unterschiedlicher Alkohole (primär, sekundär, allylisch, benzylisch, gehindert und bizyklisch) eingesetzt. Carbonylverbindungen werden als Reaktionsprodukte gebildet.[2] Aufgrund seiner hohen Stabilität wurde es als alternatives Lösungsmittel zu Methyl Cellosolve zur Verwendung bei der Ninhydrin-Reaktion vorgeschlagen.[3]
Anwendung
Dimethylsulfoxid (DMSO) wird als Lösungsmittel bei Screening-Studien von Verbindungen mit hohem Durchsatz, die an Mtb (Mycobacterium tuberculosis)-H37Rv-Wirtszellen durchgeführt werden, eingesetzt.[4]
Vorsicht
Unterkühlt leicht und schmilzt langsam bei Raumtemperatur. Das verfestigte Produkt kann durch Erwärmen auf Raumtemperatur wieder verflüssigt werden, ohne dabei geschädigt zu werden.
Sonstige Hinweise
Informationen zur Mischbarkeit von Dimethylsulfoxid finden Sie unter folgendem Link:
Tabelle zur Mischbarkeit/Unmischbarkeit von Dimethylsulfoxid
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Christophe J Queval et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (83)(83), e51114-e51114 (2014-01-30)
Despite the availability of therapy and vaccine, tuberculosis (TB) remains one of the most deadly and widespread bacterial infections in the world. Since several decades, the sudden burst of multi- and extensively-drug resistant strains is a serious threat for the
A RAPID PERMETHYLATION OF GLYCOLIPID, AND POLYSACCHARIDE CATALYZED BY METHYLSULFINYL CARBANION IN DIMETHYL SULFOXIDE.
S HAKOMORI
Journal of biochemistry, 55, 205-208 (1964-02-01)
Amino acid analysis: aqueous dimethyl sulfoxide as solvent for the ninhydrin reaction.
S Moore
The Journal of biological chemistry, 243(23), 6281-6283 (1968-12-10)