Merck
900518
Sigma-Aldrich
Trifluoressigsäure
anhydrous, ZerO2®, ≥99.0%
Synonym(e):
TFA
Größe auswählen
4 X 2 ML
€ 65,50
€ 65,50
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
4 X 2 ML
€ 65,50
About This Item
Lineare Formel:
CF3COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.02
Beilstein:
742035
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
€ 65,50
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
ZerO2®
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.9 (vs air)
Dampfdruck
97.5 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.0%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.3 (lit.)
bp
72.4 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−15.4 °C (lit.)
Dichte
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChIKey
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Rechtliche Hinweise
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1