Merck
233781
Sigma-Aldrich
Triisopropylsilan
98%
Synonym(e):
TIS, Triisopropylhydrosilane, Tris(1-methylethyl)silane
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)2CH]3SiH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.36
Beilstein:
1733718
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
EG-Index-Nummer:
464-880-1
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Brechungsindex
n20/D 1.434 (lit.)
bp
84-86 °C/35 mmHg (lit.)
Dichte
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)[SiH](C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C9H22Si/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6/h7-10H,1-6H3
InChIKey
YDJXDYKQMRNUSA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Triisopropylsilan (TIPS) ist eine siliciumorganische Verbindung, die aufgrund ihrer relativ geringen Toxizität, ihrer einfachen Handhabung und ihrer Fähigkeit, verschiedene funktionelle Gruppen selektiv zu reduzieren, als Reduktionsmittel in der organischen Synthese Anwendung findet. Es wird in Gegenwart einer Lewis-Säure wie Titan(IV)-chlorid zur selektiven Reduktion von Ketonen und Aldehyden zu ihren entsprechenden Alkanen sowie zur selektiven Reduktion von Epoxiden zu den entsprechenden Alkoholen verwendet.
Anwendung
Triisopropylsilan kann als Reduktionsmittel für Folgendes eingesetzt werden:
  • Zur Synthese von 4-Pyrrol-phenylacyl-Peptid während der Festphasen-Peptidsynthese.
  • In der Übergangsmetallkomplex-katalysierten Reaktion von Amiden mit Hydrosilanen.
  • Selektive Reduktion von C-Arylglucosiden zu β-C-Arylglucosiden.
  • Zum Ermöglichen der Spaltung von Acetamidomethyl(Acm)-, 4-Methoxybenzyl(Mob)- und tert-Butyl(But)-Schutzgruppen von Cystein(Cys)-Resten in Gegenwart von Trifluoressigsäure.
  • Für die Reduktion von Amiden zu den entsprechenden Aminen in Gegenwart von Übergangsmetallkatalysatoren.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
100.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
38 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tetrahedron Asymmetry, 14, 3243-3247 (2003)
E Gibula-Tarlowska et al.
Behavioural brain research, 372, 112043-112043 (2019-06-22)
Kissorphin (KSO) is a new peptide derived from kisspeptin-10. Previous study has indicated that this peptide displays neuropeptide FF (NPFF)-like anti-opioid activity. Herein, we examined the influence of KSO (1; 3, and 10 nmol, intravenously [i.v.]), on the rewarding action of
Reduction of a 4-pyrrole phenylacyl-containing peptide with trifluoroacetic acid--triisopropylsilane--phenol--H2O during solid-phase peptide synthesis and its protein kinase C $\alpha$ inhibitory activity
Hwan J and Lee
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15, 2271-2274 (2005)
Transition-metal complex-catalyzed reduction of amides with hydrosilanes: a facile transformation of amides to amines
Mamoru I,et al.
Tetrahedron Letters, 42, 1945-1947 (2001)
Tetrahedron Letters, 44, 7837-7840 (2003)