Fortfahren mit
8.08260
Trifluoressigsäure
for synthesis
Synonym(e):
TFA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 28,10
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 60,60
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 275,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 521,00
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 634,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.670,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CF3COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.02
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
200-929-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
742035
Assay:
≥99% (acidimetric)
Grade:
synthesis grade
Bp:
72.4 °C (lit.)
Vapor pressure:
97.5 mmHg ( 20 °C)
€ 28,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor density
3.9 (vs air)
vapor pressure
97.5 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99% (acidimetric)
form
liquid
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (10 g/L in H2O)
bp
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
solubility
soluble 10 g/mL
density
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI key
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
General description
Trifluoressigsäure wird häufig in der organischen Synthese als Lösungsmittel, Katalysator und Reagens eingesetzt. Sie ist eine starke Säure und ein Reagens mit niedrigem Siedepunkt. Sie kann als Katalysator für eine Reihe von Reaktionen verwendet werden, z. B. Umlagerungen, Entschützung von funktionellen Gruppen, Oxidationen, Reduktionen, Kondensationen, Hydroarylierungen und Trifluormethylierungen.
Application
Trifluoressigsäure kann wie folgt als Katalysator verwendet werden
  • Bei der direkten Umwandlung von Cyclohexanon zu Caprolactam mit Acetonitril als Additiv.
  • Bei der Synthese von1,2,4,5-tetrasubstituierten Imidazolen durch eine Vier-Komponenten-Kondensation von Benzil, Aldehyden, Aminen und Ammoniumacetat.
Trifluoressigsäure kann auch wie folgt verwendet werden
  • Bei der Synthese von d-α-Terpineol aus d-Limonen durch Markovnikov-Addition und anschließende Hydrolyse.
Features and Benefits
Trifluoressigsäure kann aufgrund folgender Eigenschaften als Katalysator verwendet werden
  • Hohe Azidität
  • Einfache Entfernung
  • Gute Löslichkeit in organischen Lösungsmitteln und in Wasser
Analysis Note
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99,0 %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1,487–1,490
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
80457917071.08262
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥99% (acidimetric)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.8% (acidimetric)
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
-
solubility
soluble 10 g/mL
solubility
water: soluble 10,000 g/L
solubility
water: soluble
solubility
soluble 10 g/mL
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
vapor pressure
97.5 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
97.5 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
97.5 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
97.5 mmHg ( 20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trifluoressigsäure
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Does the packaging for this item include an airtight septum to prevent exposure to the atmosphere and to allow product to be removed from the bottle with a syringe?
    1 answer
    1. This product has no septum. The packaging includes a DN 32 screw cap.