Merck
90007
Supelco
Glyphosat-2-13C
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
N-(Phosphonomethyl)-glycin-2-13C
Größe auswählen
5 MG
€ 160,00
€ 160,00
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
€ 160,00
About This Item
Lineare Formel:
HO2C13CH2NHCH2PO(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
77101502
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
€ 160,00
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Assay
≥98.5% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verunreinigungen
≤0.5% water
mp (Schmelzpunkt)
230 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
OC(=O)[13CH2]NCP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/i1+1
InChIKey
XDDAORKBJWWYJS-OUBTZVSYSA-N
Hinweis zur Analyse
13C enrichment ≥98.5 atom% based upon labeld precursor
Rechtliche Hinweise
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Glyphosate analysis: LC-MS/MS method with Supel™ Carbon LC U/HPLC column for stability and retention.