Fortfahren mit
85976
Methoxypolyethylenglykol succinat-N-succinimidylester
5,000, ≥90%
Synonym(e):
O-Methyl-O′-succinylpolyethylenglykol 5′000 N-succinimidylester, PEG-succinimidyl-succinat, mono-Methyl-polyethylenglykol 5′000 succinat-N-succinimidylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
N1(C(=O)CCC1=O)OC(=O)CCC(=O)COCCO
InChI
1S/C11H15NO7/c13-5-6-18-7-8(14)1-4-11(17)19-12-9(15)2-3-10(12)16/h13H,1-7H2
InChI key
OVPTZXRXNNJKSJ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Matrix metalloproteinases-2/9-sensitive peptide-conjugated polymer micelles for site-specific release of drugs and enhancing tumor accumulation: preparation and in vitro and in vivo evaluation. This study explores the use of Methoxypolyethylene glycol succinate N-hydroxysuccinimide (MPEG-S-NHS) for creating peptide-conjugated polymer micelles that are sensitive to matrix metalloproteinases-2/9. These micelles are designed for site-specific drug release and increased tumor targeting, showcasing a promising application in advanced drug delivery systems (Zhang X, Wang X, Zhong W, Ren X, Sha X, Fang X, 2016) [link].
Other Notes
Shearwater Polymers Produkt
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8596985973712531
assay
≥90%
assay
≥80%
assay
≥80% (NMR)
assay
-
form
powder
form
solid
form
powder
form
crystals
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)