Fortfahren mit
45520
Glufosinatammonium
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2-Amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)buttersäure Ammoniumsalz, DL-Phosphinothricin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 79,90
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H15N2O4P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.16
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39110524
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
278-636-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8163399
€ 79,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
215 °C
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
N.CP(O)(=O)CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12NO4P.H3N/c1-11(9,10)3-2-4(6)5(7)8;/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10);1H3
InChI key
ZBMRKNMTMPPMMK-UHFFFAOYSA-N
General description
Glufosinatammonium ist ein Phosphorsäureanalogon von Glutaminsäure.
Application
Glufosinatammonium kann als Referenzstandard für die Bestimmung des Analyten in Folgendem eingesetzt werden:
  • Humanserumproben durch Festphasenextraktion (SPE – solid phase extraction) im gemischten Modus, tert-Butyldimethylsilyl(t-BDMS)-Derivatisierung und Gaschromatografie-Massenspektrometrie (GC-MS) im Elektronenstoß-Nachweismodus (EI – electron impact).
  • Wasserproben durch Ionenaustauschreinigung und Derivatisierung, gefolgt von einer Analyse mit an Tandem-Massenspektrometrie (MS/MS) gekoppelter GC mit EI-Nachweismodus.
  • Finnische Ackerböden mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatografie in Kombination mit Fluoreszenznachweis (HPLC-FLD).[1]
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
49677PHR1689P8765
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
-
product line
-
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glufosinatammonium
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
77182-82-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
LC/MS Analysis of Glyphosate and Metabolites on apHera™ NH2, 2 mm I.D. Column
Artikel
Glyphosate and related compounds are measured in oatmeal and infant cereal using ion-exchange polymer-based particles for HPLC and SPE. Low level detection was obtained.
Glyphosate analysis: LC-MS/MS method with Supel™ Carbon LC U/HPLC column for stability and retention.
Ji-Hui Byeon et al.
Biochemical and biophysical research communications, 441(1), 243-248 (2013-10-22)
We present an efficient method for the production of N-acetyl-L-phosphinothricin (N-AcPt) from commercial DL-phosphinothricin (DL-PPT) by organic acetylation for use as a negative selection agent (NSA) that induces cell death in argE transgenic rice. DL-PPT was efficiently converted into N-AcPt
Miao Wang et al.
PloS one, 10(3), e0118476-e0118476 (2015-03-04)
The onset of floral development is a pivotal switch in the life of soybean. Brassinosteroids (BRs), a group of steroidal phytohormones with essential roles in plant growth and development, are associated with flowering induction. Genes involved in BR biosynthesis have
Determination of glufosinate ammonium and its metabolite, 3-methylphosphinicopropionic acid, in human serum by gas chromatography-mass spectrometry following mixed-mode solid-phase extraction and t-BDMS derivatization.
Hori Y, et al.
Journal of Analytical Toxicology, 25(8), 680-684 (2001)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
45520-100MG04061835377381
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. Product 45520, Glufosinate-ammonium, is a D, L isomer mix.  What proportions of each are in this product?
    1 answer
    1. This product is described as being racemic (DL).  Thus it would consist of 50% of the D- and 50% of the L- isomer.
      Helpful?
  5. How do I dissolve Product 45520, Glufosinate-ammonium?
    1 answer
    1. According to the chemicals encyclopedia published by the Royal Society of Chemistry, product 45520 is soluble in water.