Fortfahren mit
606502
Glyphosat-2-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
N-(Phosphonomethyl)-glycin-2-13C
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.270,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HO2C13CH2NHCH2PO(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.07
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
77101502
MDL number:
€ 1.270,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
mp
230 °C (dec.) (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
mass shift
M+1
SMILES string
OC(=O)[13CH2]NCP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/i1+1
InChI key
XDDAORKBJWWYJS-OUBTZVSYSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
9000789432485780
Glyphosat certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
89432
Glyphosat
description
99 atom % 13C
description
PESTANAL®, analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
99 atom % 13C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
-
isotopic purity
-
isotopic purity
99 atom % 13C
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
peptide synthesis
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
86-89 °C (lit.)
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
-
mass shift
M+1
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glyphosat-2-13C
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)