Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HO2C13CH215NHCH2PO3H2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.06
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
77101502
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
assay
≥99% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.5% water
mp
230 °C (dec.) (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
mass shift
M+2
SMILES string
OC(=O)[13CH2][15NH]CP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/i1+1,4+1
InChI key
XDDAORKBJWWYJS-VFZPYAPFSA-N
General description
Glyphosat ist eines der am häufigsten verwendeten Herbizide, das insbesondere zur Unkraut- und Vegetationskontrolle in der Landwirtschaft zum Einsatz kommt.
Application
Glyphosat-2-13C,15N kann als Referenzstandard zur Bestimmung von Glyphosat-2-13C,15N in salzhaltigen natürlichen Wasserproben mithilfe der an Tandem-Massenspektrometrie gekoppelten Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC-MS/MS) verwendet werden. Außerdem kann es als interner Standard zur Analyse von Glyphosat, Aminomethylphosphonsäure und Glufosinat in Wasserproben mithilfe der Online-Festphasenextraktion (SPE) und der anschließenden HPLC/MS verwendet werden.
Analysis Note
13CAnreicherung ≥ 99 Atomprozent auf Basis des gekennzeichneten Präkursors
15N-Anreicherung ≥ 98 Atomprozent auf Basis des gekennzeichneten Präkursors
15N-Anreicherung ≥ 98 Atomprozent auf Basis des gekennzeichneten Präkursors
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glyphosat-2-13C,15N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?