Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H30O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
430.54
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-729-7
Beilstein/REAXYS Number:
359413
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
ACS reagent
Quality Segment
form
solid
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, titration: suitable
ign. residue
≤1%
mp
248-254 °C, 251-253 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)c1cc(c(C)cc1O)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c(O)cc4C
InChI
1S/C28H30O4/c1-15(2)20-13-23(17(5)11-25(20)29)28(22-10-8-7-9-19(22)27(31)32-28)24-14-21(16(3)4)26(30)12-18(24)6/h7-16,29-30H,1-6H3
InChI key
LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
General description
Thymolphthalein ist ein Säure-Basen-Indikator, der in saurer Form farblos und in basischer Form tiefblau ist. Die saure Form hält an jeder Hydroxylgruppe Wasserstoff zurück. Sie ist für die Herstellung von unsichtbarer Tinte geeignet.
Application
Thymolphthalein ist geeignet als Indikator bei der Titration von Hyaminhydroxid.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thymolphthalein
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?