Wichtige Dokumente
1.08175
Supelco
Thymolphthalein
pH indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Thymolphthalein
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H30O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
430.54
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171502
EG-Index-Nummer:
204-729-7
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Thymolphthalein, indicator ACS,Reag. Ph Eur
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Form
solid
Verlust
≤1% loss on drying, 110°C
Farbe
white to almost white
visual transition interval
9.0-10.5, colorless to blue
mp (Schmelzpunkt)
253 °C
Schüttdichte
400 kg/m3
λmax
592-596 nm (buffer pH 10.5)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O1C(c4c(cccc4)C1=O)(c3c(cc(c(c3)C(C)C)O)C)c2c(cc(c(c2)C(C)C)O)C
InChI
1S/C28H30O4/c1-15(2)20-13-23(17(5)11-25(20)29)28(22-10-8-7-9-19(22)27(31)32-28)24-14-21(16(3)4)26(30)12-18(24)6/h7-16,29-30H,1-6H3
InChIKey
LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Electrode Based on the MWCNTs and Electropolymerized Thymolphthalein for the Voltammetric Determination of Total Isopropylmethylphenols in Spices: In dieser Studie wurde ein empfindlicher elektrochemischer Sensor zur Quantifizierung von Thymol und Carvacrol in Gewürzen entwickelt, wobei eine mit mehrwandigen Kohlenstoffnanoröhren und elektropolymerisiertem Thymolphthalein modifizierte Elektrode verwendet wurde (Chernousova et al., 2023).
  • Fluorescence Enhancement Mechanism of Thymolphthalein-Based Probe by Coordination Interaction with Zinc Ion: Diese Forschungsarbeit untersuchte die Fluoreszenzverstärkung einer Sonde auf Thymolphthalein-Basis durch Koordination mit Zinkionen und unterstreicht ihr Potenzial für analytische Anwendungen (Huang et al., 2021).
  • pH-Triggered Visual Detection of Escherichia coli Based on the Co-Assembly of Bacitracin and Thymolphthalein: Dieser Artikel stellt eine neuartige Methode zum Nachweis von E. coli durch pH-gesteuerte visuelle Veränderungen unter Verwendung einer Sonde auf Thymolphthalein- und Bacitracin-Basis vor (Lin et al., 2023).
  • Bio-Thymol Containing New High-Performance Thymolphthalein-Based Polybenzoxazine: Thermal, Superhydrophobic and Dielectric Properties: Die Studie berichtet über ein neues Polybenzoxazinmaterial mit Thymolphthalein, das verbesserte thermische, hydrophobe und dielektrische Eigenschaften aufweist (Srinivasan et al., 2023).
Hinweis zur Analyse
Identität (UV/VIS-Spektrum): entspricht
Aussehen: Weißes bis nahezu weißes Pulver, ggf. leicht gelblich.
Klarheit der Lösung (1 g/l; Ethanol): entspricht
Absorptionsmaximum λmax. (Puffer pH-Wert 10,5): 592–596 nm
Spez. Absorptionsgrad A 1 %/1 cm (λmax.; 0,01 g/l; Puffer pH-Wert 10,5; berechnet auf wasserfreie Substanz): 800–900
Übergangsbereich: pH-Wert 9,0 bis pH-Wert 10,5 farblos - blau
Übergangsbereich (gemäß ACS): entspricht
Übergangsintervall (gemäß Reag. Ph. Eur.): entspricht
Trocknungsverlust (110 °C): ≤ 1 %
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable