Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 74,60 | |
| 25 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 511,00 |
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
6.83 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 76.4 °C)
description
olefine free
assay
≥99% (GC)
autoignition temp.
455 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.429
bp
252-254 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
density
0.762 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H30/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3-14H2,1-2H3
InChI key
BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Bestimmung von sieben flüchtigen organischen Verbindungen in chirurgisch resezierten Darmgewebeproben von Patienten mit Darmkrebs mittels Gaschromatografie-Massenspektrometrie (GC-MS) nach ihrer Extraktion mittels Festphasenmikroextraktion (SPME) auf Basis von Dampfraum und direkter Injektion
- Messen der Konzentrationen von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) in Biogasproben aus drei verschiedenen Biogasanlagen durch Gaschromatografie-Massenspektrometrie
- Gleichzeitige Identifizierung und Bestimmung von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) und schwer flüchtigen organischen Verbindungen (SVOC) aus Luftproben mittels einer Probenahmevorrichtung auf Basis von Styroldivinylbenzolpolymer-Partikeln und Aktivkohlepartikeln und GC-MS
- Entwicklung und Validierung eines thermischen Desorptionsverfahrens, das an Gaschromatografie-Massenspektrometrie (GC-MS) gekoppelt ist, zum Bestimmen von VOC in Biogasproben nach ihrer Sammlung in inerte Folienbeutel für die Probenbehandlung mit Multi-Sorptionsmittelbett-Röhrchen
- Gaschromatografie-Massenspektrometrie(GC-MS)-basierte Profilerstellung von flüchtigen organischen Verbindungen in Dampfraumextrakten von Oliven
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetradecan
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
supp_hazards
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 87139-25ML | 04061833049846 |
| 87139-5ML | 04061833049907 |