Fortfahren mit
44010
Dodecan
analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 74,60
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 279,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)10CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.33
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-967-9
Beilstein/REAXYS Number:
1697175
MDL number:
€ 74,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
5.96 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 47.8 °C)
assay
≥99.8% (GC)
autoignition temp.
401 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.421
bp
215-217 °C (lit.)
mp
−9.6 °C (lit.)
density
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI key
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
General description
Dodecan ist eine klare, farblose Flüssigkeit mit schwach aliphatischem Kohlenwasserstoffgeruch und gehört zur Familie der acyclischen Alkane.
Application
Der Analysestandard kann wie folgt verwendet werden:
  • Gleichzeitige Bestimmung von flüchtigen organischen Verbindungen mittels Gaschromatografie
  • Bestimmung von sieben flüchtigen organischen Verbindungen in chirurgisch resezierten Darmgewebeproben von Patienten mit Darmkrebs mittels Gaschromatografie-Massenspektrometrie (GC-MS) nach ihrer Extraktion mittels Festphasenmikroextraktion (SPME) auf Basis von Dampfraum und direkter Injektion
  • Messen der Konzentrationen von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) in Biogasproben aus drei verschiedenen Biogasanlagen durch Gaschromatografie-Massenspektrometrie
  • Quantifizierung von 29 organischen Luftschadstoffen, die aus Alkanen, Carbonylen, Terpenen und aromatischen Kohlenwasserstoffen bestehen, in der Raumluft von 22 Häusern mittels Passivsammlern
  • Gaschromatografie-Massenspektrometrie (GC-MS)-basierte Profilerstellung von flüchtigen organischen Verbindungen in Dampfraumextrakten von Oliven
Other Notes
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
920648.2054376081
Dodecan analytical standard
Supelco
44010
Dodecan
Dodecan certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
92064
Dodecan
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
synthesis grade
grade
analytical standard
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
-
format
mixture
autoignition temp.
401 °F
autoignition temp.
401 °F
autoignition temp.
200 °C
autoignition temp.
401 °F
vapor pressure
1 mmHg ( 47.8 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 47.8 °C)
vapor pressure
0.4 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 47.8 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dodecan
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
supp_hazards
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
158.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
70 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf