Wichtige Dokumente
77232
Perchlorsäure
puriss. p.a., ACS reagent, ≥60% (T)
Synonym(e):
PCA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Konzentration
≥60% (T)
Verunreinigungen
≤0.00005% free chlorine (Cl)
≤0.001% total nitrogen (N)
Glührückstand
≤0.003% (as SO4)
Anionenspuren
chlorate (ClO3-): ≤10 mg/kg
chloride (Cl-): ≤3 mg/kg
phosphate, silicate (as SiO2): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Kationenspuren
Ag: ≤0.1 mg/kg
Al: ≤0.05 mg/kg
As: ≤0.05 mg/kg
Ba: ≤0.02 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.05 mg/kg
Cu: ≤0.1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤0.1 mg/kg
Li: ≤0.02 mg/kg
Mg: ≤0.5 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.05 mg/kg
Ni: ≤0.1 mg/kg
Pb: ≤0.05 mg/kg
Sr: ≤0.02 mg/kg
Tl: ≤0.05 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES String
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChIKey
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?