Über diesen Artikel
grade
ACS reagent
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥98.0% (NH4F basis, precipitation titration)
form
solid
impurities
≤0.005% Insoluble matter, ≤0.5% Ammonium hydrogen difluoride, ≤5% Water
ign. residue
≤0.01%
pH
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
820 g/L
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
bulk density
250‑350 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, hexafluorosilicate (SiF62-): ≤0.1%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.002%, Na: ≤0.002%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
F.F.N
InChI
1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3
InChI key
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Application
- Ammoniumfluorid in der analytischen Chemie: Ammoniumfluorid wird in chromatographischen Analysen häufig eingesetzt, wie bei der Synthese bifunktionaler magnetischer Polymere zur Vorbehandlung und Bestimmung bestimmter Metaboliten in Plasmaproben gezeigt, wodurch die Selektivität und Empfindlichkeit der Nachweisprozesse verbessert werden (Sun et al., 2024).
- Kieselsäure-Synthese: Die Verbindung wird im Aktivierungsmechanismus für die Synthese von hydrierter Kieselsäure aus Industrieabfällen verwendet, was seine Rolle bei der Förderung von ökologischer Nachhaltigkeit und Rohstoffrückgewinnung herausstellt (Duan et al., 2024).
- Energiespeichermaterialien: Im Bereich der Energiespeicherung fungiert Ammoniumfluorid als Strukturierungsmittel beim systematischen Design von Einzelmetallverbindungen, die für die Entwicklung fortschrittlicher Batterietechnologien entscheidend sind (Kuo et al., 2023).
- Umweltsicherheit und Photokatalyse: Es findet auch Anwendung im Bereich der Umweltsicherheit und bei photokatalytischen Prozessen, wo es zur Verbesserung der photokatalytischen Aktivität von Materialien für die Biokonversion und CO2-Reduktion eingesetzt wird und so zu saubereren Energielösungen beiträgt (Liu et al., 2023).
Analysis Note
Ammoniumhydrogendifluorid (NH₄HF₂): ≤ 0,5 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,001 %
Hexafluorosilicat (SiF₆): ≤ 0,1 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
K (Kalium): ≤ 0,002 %
Na (Natrium): ≤ 0,002 %
Wasser: ≤ 5 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
Glührückstand: ≤ 0,01 %
Entspricht ACS
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumfluorid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
12125-01-8