Wichtige Dokumente
311421
Perchlorsäure
70%, 99.999% trace metals basis
Synonym(e):
PCA
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
6.8 mmHg ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
70%
99.999% trace metals basis
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Konzentration
≥70-- < 90%
bp
ca.203 °C/at 1.013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
18 °C
Löslichkeit
water: miscible (completely)
Dichte
1.664 g/mL at 25 °C
Kationenspuren
Al: ≤0.3 ppm
Ca: ≤0.3 ppm
Fe: ≤ 0.1 ppm
Na: 3.1 ppm
Zn: ≤ 0.1 ppm
SMILES String
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChIKey
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Perchlorsäure mit Kieselsäureträger (HClO4-SiO2), welche als Katalysator bei der geminalen Diacylierung von Aldehyden, der Synthese von Amidoalkylnaphtholen, primären Carbamaten und tetrasubstituierten Imidazolen verwendet wird
- aluminiumoxidunterstützter Perchlorsäure (Al2O3-HClO4), welche als Katalysator bei der Synthese von α-(α-Amidobenzyl)-β-naphtholen eingesetzt wird
- Fe3O4@SiO2-HClO4-Katalysator, welcher bei der Synthese von 1,4-Dihydropyridin-Derivaten eingesetzt wird
- als Reaktionsmedium bei Oxidationsreaktionen
- als Reagenz bei der Zubereitung von fluorierten Polymer-Elektrolyten unter Verwendung von Poly(vinylidenfluorid-cohexafluorpropylen) (PVDF-HFP) für Anwendungen mit Brennstoffzellen
- als Dotierstoff bei der Zubereitung von Perchlorsäure-funktionalisiertem Polyanilin-Katalysator (HClO4/PANI) für die Synthese von 2-substituierten Benzothiazolen durch eine Kondensationsreaktion zwischen o-aminothiophenol mit Aldehyden
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?