Fortfahren mit
72345
Nicotinamid
synthetic, ≥98.5% (HPLC), PARP inhibitor, powder
Synonym(e):
Niacinamid, Nicotinsäureamid, Pyridin-3-carbonsäureamid, Vitamin B3, Vitamin PP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 32,30
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 49,90
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.12
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
202-713-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
383619
Assay:
≥98.5% (HPLC)
Form:
powder
€ 32,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Nicotinamid, ≥98.5% (HPLC)
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98.5% (HPLC)
form
powder
color
colorless to white
mp
128-131 °C
SMILES string
NC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
InChI key
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
General description
Nicotinamide is synthesized in the liver from nicotinic acid. It is also produced as a result of nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) hydrolysis.[1]
Application
Nicotinamide has been used:
  • as a precursor to study its effect on nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) concentration in NAD-deficient mammalian mitochondria
  • as an inhibitor of sirtuin (SIRT) family of deacetylases in in vitro serine hydroxymethyltransferase 2 (SHMT2) deacetylation assay
  • to study its effect on ischemia-reperfusion (I-R) injury-induced cell death in ptenαm/m mice
Biochem/physiol Actions
Nicotinamid ist ein Amid-Derivat von Vitamin B3 und ein PARP-Inhibitor.
Nicotinamide serves as a precursor for β-nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) coenzyme production. It is involved in the synthesis of NAD+ phosphate (NADP+). It also regulates the mechanism of cell survival and cell death. Fatigue, skin pigmentation, decreased appetite and mouth ulcers are indications of nicotinamide deficiency. Its chronic deficiency can lead to pellagra. Nicotinamide is known to show protective effects on oxidative stress.[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N06365.00299481907
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
200
color
colorless to white
color
white
color
-
color
white
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
mp
128-131 °C
mp
128-131 °C (lit.)
mp
128-131 °C (sublimed)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nicotinamid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
302.0 °F - closed cup
flash_point_c
150 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
72345-1KG04061826714126
72345-50G04061833447994
72345-250G04061832861173