Wichtige Dokumente
8.18701
Sigma-Aldrich
Benzyl benzoate
for synthesis
Synonym(e):
Benzyl benzoate, Benzoic acid benzyl ester
Größe auswählen
100 ML
€ 28,00
1 L
€ 63,90
€ 28,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 28,00
1 L
€ 63,90
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
204-402-9
NACRES:
NA.22
€ 28,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
<0.1 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
480 °C
Wirksamkeit
1904 mg/kg LD50, oral (Rat)
4000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
324 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
21 °C
Übergangstemp.
flash point 158 °C
Löslichkeit
0.0153 g/L
Dichte
1.12 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(Cc2ccccc2)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
InChIKey
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Essential oil therapy for inflammation: Research highlights the use of Cinnamomum zeylanicum essential oil, containing benzyl benzoate, in treating inflammation. Network pharmacology and experimental verification delineated the multitarget pharmacological mechanism, underscoring its potential as an anti-inflammatory agent (Mohanty et al., 2024).
  • Pest control in agriculture: Benzyl benzoate was evaluated for its effectiveness as an eco-friendly pesticide against the red flour beetle, Tribolium castaneum, demonstrating significant repellency and low toxicity, making it a viable option for sustainable pest management (Aboelhadid et al., 2023).
  • Scabies treatment: A comparative study on the efficacy of topical benzyl benzoate versus oral ivermectin for treating scabies revealed that benzyl benzoate is an effective topical treatment, providing a viable option for scabies management (Meyersburg et al., 2023).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.117 - 1.119
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
298.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
148 °C - closed cup