Fortfahren mit
71478
Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamid
derivatization grade (chiral), LiChropur, ≥99.0%
Synonym(e):
FDAA, Marfey-Reagenz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 124,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9FN4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.19
UNSPSC Code:
23151816
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6820069
€ 124,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
derivatization grade (chiral)
Quality Segment
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC), ≥99.0%
form
powder
optical activity
[α]20/D +56±2°, c = 1% in acetone
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
quality
LiChropur
technique(s)
HPLC: suitable
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](Nc1cc(F)c(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(N)=O
InChI
1S/C9H9FN4O5/c1-4(9(11)15)12-6-2-5(10)7(13(16)17)3-8(6)14(18)19/h2-4,12H,1H3,(H2,11,15)/t4-/m0/s1
InChI key
NEPLBHLFDJOJGP-BYPYZUCNSA-N
General description
Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamide (FDAA) is a chiral derivatizing agent (CDA), has high enantioselectivity but low sensitivity as compared to other CDAs. It is generally used to assign the stereochemistry of amino acids in trace amounts.
Application
FDAA was used as derivatizing reagent, in a study performed to understand unusual amino acids using reversed phase high performance liquid chromatography-electrospray ionization mass spectrometry (RPHPLC-ESI-MS).
Other Notes
Derivatisierungsreagenz für die Analyse ungewöhnlicher chiraler α-Aminosäuren-Analoga[1]
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
42102D790642100
optical activity
[α]20/D +56±2°, c = 1% in acetone
optical activity
[α]20/D +14.0±1.5°, c = 2% in acetone
optical activity
-
optical activity
[α]20/D −14.0±1.5°, c = 2% in acetone
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
optical purity
-
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
grade
derivatization grade (chiral)
grade
derivatization grade (chiral)
grade
-
grade
derivatization grade (chiral)
form
powder
form
-
form
powder
form
solid
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)