Wichtige Dokumente
E6003
Eosin Y Dinatriumsalz
Dye content ≥85%, Powder
Synonym(e):
2′,4′,5′,7′-Tetrabromfluorescein Dinatriumsalz, Bromfluorescein, D&C; Rot Nr. 22, Eosin gelblich, Säurerot 87
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Eosin Y Dinatriumsalz, Dye content ≥85 %
Form
powder
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Dye content, ≥85%
Methode(n)
titration: suitable
Farbe
brown
pH-Wert
6.55 (29 °C, 84 °F)
mp (Schmelzpunkt)
255 — 270 °C (491 - 518 °F at 977.9 hPa)
Löslichkeit
H2O: 1 mg/mL
Dichte
1.018 g/cm3
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(Br)cc24
InChI
1S/C20H8Br4O5.2Na/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;;/h1-6,25H,(H,27,28);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
SEACYXSIPDVVMV-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
376.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
191.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?