Merck
42102
Supelco
Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorphenyl)-L-valinamid
for chiral derivatization, LiChropur, ≥98.0%
Größe auswählen
100 MG
€ 147,00
€ 147,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 147,00
About This Item
Lineare Formel:
FC6H2(NO2)2NH[CHCH(CH3)2]CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 147,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
derivatization grade ((chiral))
for chiral derivatization
LiChropur
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
≥98.0%
Optische Aktivität
[α]20/D +14.0±1.5°, c = 2% in acetone
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
Methode(n)
HPLC: suitable
mp (Schmelzpunkt)
173-177 °C (lit.)
173-177 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)[C@H](Nc1cc(F)c(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(N)=O
InChI
1S/C11H13FN4O5/c1-5(2)10(11(13)17)14-7-3-6(12)8(15(18)19)4-9(7)16(20)21/h3-5,10,14H,1-2H3,(H2,13,17)/t10-/m0/s1
InChIKey
ZTFFRKNPAXXEBL-JTQLQIEISA-N
Allgemeine Beschreibung
Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-valinamide [L-FDVA] is a derivatizing chiral agent.[1]
Anwendung
L-FDVA may be used as derivatizing agent for amino acids in the isolation and identification of microcystins.[1]
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Sonstige Hinweise
Chirales Derivatisierungsmittel (chirales Sanger′s Reagens) für die Bestimmung der Enantiomeren-Reinheit von Aminosäuren mittels HPLC[2]; dieses Analogon zu Marfey′s Reagens kann auch bei Aminen eingesetzt werden[3][4]
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Liquid chromatography-electrospray ionisation-mass spectrometry based method for the simultaneous determination of algal and cyanobacterial toxins in phytoplankton from marine waters and lakes followed by tentative structural elucidation of microcystins.
Dahlmann, Jens, Wes R. Budakowski, and Bernd Luckas
Journal of Chromatography A, 994, 45-57 (2003)
K. Shimada et al.
Journal of Liquid Chromatography, 16, 3311-3311 (1993)
M. Calmes et al.
Tetrahedron Asymmetry, 4, 2437-2437 (1993)
H. Bruckner et al.
Journal of Chromatography A, 555, 81-81 (1991)
Eric J Dimise et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(40), 15311-15316 (2008-10-04)
Bacteria belonging to the order Actinomycetales have proven to be an important source of biologically active and often therapeutically useful natural products. The characterization of orphan biosynthetic gene clusters is an emerging and valuable approach to the discovery of novel