Fortfahren mit
69154
cis-8,11,14-Eicosatriensäure
analytical standard
Synonym(e):
Homo-γ-linolensäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 213,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)3(CH2CH=CH)3(CH2)6CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.48
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-233-0
Beilstein/REAXYS Number:
1796533
MDL number:
€ 213,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.5% (GC)
form
viscous liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
format
neat
functional group
carboxylic acid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13H,2-5,8,11,14-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-
InChI key
HOBAELRKJCKHQD-QNEBEIHSSA-N
General description
cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid is an unsaturated fatty acid, present in various plant species including Echium Rauwolfii, Sisymbrium Irio, Rhytididelphus squarrosus (Hedw.) Warnst etc, which are of pharmaceutical interest.
Application
cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in plant species and biological matrices by chromatography-based techniques.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E450444864E3511
format
neat
format
-
format
neat
format
-
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
-
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
grade
-
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥99%
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥99%
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under cis-8,11,14-Eicosatriensäure
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
143.6 °F - closed cup
flash_point_c
62 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)