Fortfahren mit
E4504
cis-8,11,14-Eicosatriensäure
≥99%
Synonym(e):
bis-Homo-γ-Linolensäure, Homo-γ-linolensäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)3(CH2CH=CH)3(CH2)6CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.48
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-233-0
Beilstein/REAXYS Number:
1796533
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
plant oil (Borage)
Quality Segment
assay
≥99%
form
viscous liquid
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
functional group
carboxylic acid
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13H,2-5,8,11,14-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-
InChI key
HOBAELRKJCKHQD-QNEBEIHSSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L2378L1376E3635
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥98%
assay
≥99% (capillary GC)
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
biological source
plant oil (Borage)
biological source
plant oil (borage)
biological source
plant oil (safflower)
biological source
plant oil (Jojoba)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
viscous liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Explore all of our products under cis-8,11,14-Eicosatriensäure
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
143.6 °F - closed cup
flash_point_c
62 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Bonjour, quelle est la masse volumique du produit s'il vous plait ? Merci,
    1 answer
    1. The density of the compound is approximately 0.9082 g/mL at 20 deg. C.