Fortfahren mit
56754
Elektrolyt -Lösung
nonaqueous, 2 M LiCl in ethanol
Synonym(e):
Lithiumchlorid -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
LiCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
42.39
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
€ 102,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
quality
nonaqueous
Quality Segment
concentration
2 M LiCl in ethanol
SMILES string
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
General description
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Application
Abfülllösung für Referenzelektroden, die für Titrationen in nichtwässrigen Lösungen verwendet werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1639862481LCL30
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
concentration
2 M LiCl in ethanol
concentration
LiCl in ethanol (saturated)
concentration
1 M in ethanol
concentration
2 M in ethanol
quality
nonaqueous
quality
nonaqueous
quality
-
quality
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Elektrolyt -Lösung
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
53.6 °F
flash_point_c
12 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Karla M Acevedo et al.
The Journal of biological chemistry, 289(16), 11007-11019 (2014-03-13)
Amyloid precursor protein (APP) undergoes post-translational modification, including O- and N-glycosylation, ubiquitination, and phosphorylation as it traffics through the secretory pathway. We have previously reported that copper promotes a change in the cellular localization of APP. We now report that
Na An et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(40), 14325-14331 (2014-09-17)
Human telomeric DNA consists of tandem repeats of the sequence 5'-TTAGGG-3' that can fold into various G-quadruplexes, including the hybrid, basket, and propeller folds. In this report, we demonstrate use of the α-hemolysin ion channel to analyze these subtle topological
Ted M Hsu et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 40(2), 327-337 (2014-07-19)
Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) is produced in the small intestines and in nucleus tractus solitarius (NTS) neurons. Activation of central GLP-1 receptors (GLP-1Rs) reduces feeding and body weight. The neural circuits mediating these effects are only partially understood. Here we investigate
Global Trade Item Number
SKUGTIN
56754-250ML04061838261021
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf