Fortfahren mit
1.05544
Potassium hydroxide solution
c(KOH)=0.1 mol/l (0,1 N) in 2-propanol, DIN ISO 6618, ready-to-use for titration in non-aqueous media, Titripur®
Synonym(e):
Kaliumhydroxidlösung in 2-Propanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 80,20
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 84,20
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352305
NACRES:
NA.21
€ 80,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kalilauge in Isopropanol, acc. to DIN ISO 6618 part 1 c(KOH)=0.1 mol/l (0,1 N), Titripur®
Quality Segment
product line
Titripur®
form
liquid
autoignition temp.
425 °C (2-Propanol)
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
expl. lim.
2-13.4 % (v/v) 2-Propanol()
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
13 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 12 °C (2-Propanol)
density
0.79 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Features and Benefits
Akkreditierung:
Diese volumetrische Lösung wird von unserem Kalibrierlabor D-K-15185-01-00 kalibriert, das gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) für die Analyse von Stoffmengenkonzentrationen in volumetrischen Lösungen akkreditiert ist. Das Akkreditierungszertifikat finden Sie unter www.sigmalaldrich.com/ISO17025.
Packaging
SKU-Packungsgrößennummern, die auf „3“ enden, sind SmartChemicals mit einem RFID-Tag auf dem Etikett für die nahtlose Datenübertragung zum Gerät (z. B. xxxxxx1003 oder xxxxxxx 4003). Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Analysis Note
Flüssigkeit bilden
Stoffmengenkonzentration 0,0995–0,1005 mol/L
Messunsicherheit ± 0,0003 mol/L
Rückführbar auf NIST SRM
Die Konzentration wird durch volumetrische Titration bestimmt und entspricht 20 °C.
Die Stoffmengenkonzentration dieser volumetrischen Lösung ist rückführbar auf ein Primärstandard-Referenzmaterial (SRM) des National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 84 Kaliumhydrogenphthalat) anhand des volumetrischen Standards Kaliumhydrogenphthalat (Bestell-Nr. 1.02400), ein zertifiziertes Referenzmaterial gemäß ISO 17034, das im akkreditierten Kalibrierlabor der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 gemessen wird. Die Unsicherheit wird als erweiterte Messunsicherheit mit einem Überdeckungsfaktor k = 2 ausgedrückt und deckt ein Konfidenzniveau von 95 % ab.
Hinweis: Der Titer ist ein Korrekturfaktor zur Korrektur von Variationen der volumetrischen Lösung, der Titrationsgeräte, der Temperatur und anderer Laborbedingungen. Um korrekte Titrationsergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, einen Titer mit laboreigenen Geräten und unter laborspezifischen Bedingungen direkt nach dem Öffnen einer neuen Flasche und in regelmäßigen Abständen zu bestimmen.
*) Die Konzentration dieser volumetrischen Lösung sinkt während der Lagerung mit der Zeit. Dies ist kein Qualitätsproblem dieses Produkts, sondern eine Eigenschaft dieser Lösung. Daher empfehlen wir nach dem Öffnen der originalverschlossenen Flasche und an jedem Arbeitstag eine Titerbestimmung durchzuführen.
Legal Information
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
671091.091071.09108
Kalilauge 4 M, eluent concentrate for IC
Supelco
67109
Kalilauge
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
reaction suitability
-
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
product line
Titripur®
product line
-
product line
Titripur®
product line
Titripur®
density
0.79 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
pH
13 (20 °C in H2O)
pH
-
pH
14 (20 °C in H2O)
pH
14 (20 °C in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kalilauge in Isopropanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
53.6 °F - closed cup - (2-Propanol)
flash_point_c
12 °C - closed cup - (2-Propanol)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Hi, What is the neck size of this bottle, 32 mm?
    1 answer
    1. This product is packaged in a bottle with S40 threads. The neck of the bottle has an outer diameter of 40 millimeters, and an inner diameter of 26 to 27 millimeters.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. Does this reactive meet ASTM D974 specifications?
    1 answer
    1. This item does not meet ASTM D974 specifications. Currently, there is no product option available that meets ASTM D974 specifications.
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf