Wichtige Dokumente
42100
Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorphenyl)-D-valinamid
for chiral derivatization, LiChropur™, ≥98.0%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
derivatization grade ((chiral))
for chiral derivatization
LiChropur™
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
≥98.0%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −14.0±1.5°, c = 2% in acetone
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
Methode(n)
HPLC: suitable
mp (Schmelzpunkt)
173-177 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)[C@@H](Nc1cc(F)c(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(N)=O
InChI
1S/C11H13FN4O5/c1-5(2)10(11(13)17)14-7-3-6(12)8(15(18)19)4-9(7)16(20)21/h3-5,10,14H,1-2H3,(H2,13,17)/t10-/m1/s1
InChIKey
ZTFFRKNPAXXEBL-SNVBAGLBSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)