Über diesen Artikel
Lineare Formel:
BrC6H4COCH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.94
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-783-6
Beilstein/REAXYS Number:
607604
MDL number:
Assay:
≥99.0% (HPLC)
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
derivatization grade (HPLC)
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
solid
quality
LiChropur™
technique(s)
HPLC: suitable
mp
108-110 °C (lit.), 108-112 °C
SMILES string
BrCC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H6Br2O/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
InChI key
FKJSFKCZZIXQIP-UHFFFAOYSA-N
Application
Derivatisierungsreagenz für die HPLC-Trennung von freien Fettsäuren (FFAs) in Humanplasma, für Flüssigkeitschromatographie-UV-Tandem-Massenspektrometrie-Analysen von perfluorierten Carbonsäuren.
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4′-Dibrom-acetophenon
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?