Merck
402788
Sigma-Aldrich
Acetaldehyd
ACS reagent, ≥99.5%
Synonym(e):
Ethanal
About This Item
Lineare Formel:
CH3CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
44.05
Beilstein:
505984
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
eCl@ss:
39021102
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Form:
liquid
Assay:
≥99.5%
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
ACS reagent
Dampfdichte
1.52 (vs air)
Dampfdruck
14.63 psi ( 20 °C)
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
365 °F
Expl.-Gr.
60 %
Verunreinigungen
≤0.008 meq/g Titr. acid
Abdampfrückstand
≤0.005%
Brechungsindex
n20/D 1.332 (lit.)
bp
21 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−125 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohols: soluble
water: miscible
Dichte
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChIKey
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Acetaldehyd ist ein für die Industrie wichtiges Lösungsmittel, das als Zwischenprodukt für die Synthese eines breiten Spektrums an Verbindungen verwendet wird. Bei der Oxidation bildet es Essigsäure und bei der Reduktion Ethanol. Die Interaktion des Criegee-Intermediats (CH2OO) mit Acetaldehyd wurde gemessen. Seine Wirkung als neuroaktive Substanz wurde untersucht. Es wurde eine Alkylierungsreaktion von Acetaldehyd durch asymmetrische Katalyse berichtet.
Anwendung
Acetaldehyd kann bei der Synthese von 1,3-Diaminen mittels einer „Eintopf“-Kreuz-Doppel-Mannich-Reaktion und von β-Amino-Aldehyden mittels einer Prolin-katalysierten Mannich-Reaktion verwendet werden.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-38.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-38.89 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
One-pot cross double-Mannich reaction of acetaldehyde catalyzed by a binaphthyl-based amino sulfonamide.
Kano T, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 49(11), 1118-1120 (2013)
Direct measurement of Criegee intermediate (CH2OO) reactions with acetone, acetaldehyde, and hexafluoroacetone.
Taatjes CA, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 14(30), 10391-10400 (2012)
Proline-catalysed Mannich reactions of acetaldehyde.
Yang JW, et al.
Nature, 452(7186), 453-455 (2008)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 4-4 (1994)
Asymmetric Catalytic Alkynylation of Acetaldehyde: Application to the Synthesis of (+)-Tetrahydropyrenophorol.
Trost BM and Quintard A.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 51(27), 6704-6708 (2012)