Fortfahren mit
40772
3-(N,N-Dimethylmyristylammonio)-propansulfonat
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
3-(N,N-Dimethyltetradecylammonio)-propansulfonat, 3-(Myristyldimethylammonio)propansulfonat, N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat, SB3-14
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 76,20
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 275,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)13N+(CH3)2CH2CH2CH2SO3-
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
363.60
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-003-9
Beilstein/REAXYS Number:
6419727
MDL number:
€ 76,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
zwitterionic
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 30,200
aggregation number
83
technique(s)
nucleic acid detection: suitable, protein purification: suitable, protein quantification: suitable
CMC
0.1-0.4 mM (20-25°C)
mp
246 - 248  °C
solubility
water: 100 g/L at 20 °C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H41NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-20(2,3)18-16-19-24(21,22)23/h4-19H2,1-3H3
InChI key
BHATUINFZWUDIX-UHFFFAOYSA-N
General description
Zwitterionisches Detergens
Other Notes
Zwitterionic surfactant which effectively solubilises cardiac 5′-nucleotidase[1]; Micorsomal proteins; H+-ATPase from corn roots
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T0807H6883T7763
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
technique(s)
nucleic acid detection: suitable, protein quantification: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable, ion chromatography: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable, mass spectrometry (MS): suitable, thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
aggregation number
83
aggregation number
83
aggregation number
155
aggregation number
83
CMC
0.1-0.4 mM (20-25°C)
CMC
0.1-0.4 mM (20-25°C)
CMC
0.01-0.06 mM (20-25°C)
CMC
0.1-0.4 mM (20-25°C)
mp
246 - 248  °C
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A.B. Bennett et al.
Membrane Biol., 75, 21-21 (1983)
E.N.C. Mills et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 734, 160-160 (1984)
Detergent solubilization of cardiac 5'-nucleotidase.
G Lutoslawska et al.
Experientia, 39(5), 507-508 (1983-05-15)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
365815-5G04061837073236
40772-250G04061831988314
40772-50G04061831988321