Fortfahren mit
D0431
3-(Dodecyldimethylammonio)-propansulfonat
Synonym(e):
3-(N,N-Dimethyldodecylammonio)-propansulfonat, 3-(N,N-Dimethyllaurylammonio)-propansulfonat, 3-(Lauryldimethylammonio)-propansulfonat, N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonat, Dimethyl-dodecyl-(3-sulfopropyl)-ammoniumbetain Inneres Salz, SB3-12
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 133,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 486,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)11N+(CH3)2CH2CH2CH2SO3-
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
335.55
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32190102
UNSPSC Code:
12161900
EC Number:
239-002-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4145308
€ 133,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
zwitterionic
Quality Segment
assay
>99% (TLC)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 18,500
aggregation number
55
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
CMC
2-4 mM (20-25°C)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.002%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C17H37NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18(2,3)16-14-17-22(19,20)21/h4-17H2,1-3H3
InChI key
IZWSFJTYBVKZNK-UHFFFAOYSA-N
General description
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate is a zwitterionic surfactant. [1]
Application
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate has been used in a study to assess protein structural change in a mixed system of ionic and zwitterionic surfactants. [2] It has also been used in a study to investigate the interaction between ionic liquid and zwitterionic surfactant.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4077240232T7763
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
>99% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥97.0% (dried material, CHN)
assay
≥99% (TLC)
aggregation number
55
aggregation number
83
aggregation number
55
aggregation number
83
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: 100 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
description
zwitterionic
description
zwitterionic
description
zwitterionic
description
zwitterionic
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)