Wichtige Dokumente
T7763
3-(N,N-Dimethylmyristylammonio)-propansulfonat
≥99% (TLC)
Synonym(e):
3-(N,N-Dimethyltetradecylammonio)-propansulfonat, 3-(Myristyldimethylammonio)propansulfonat, N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat, SB3-14
Beschreibung
zwitterionic
Assay
≥99% (TLC)
Mol-Gew.
micellar avg mol wt 30,200
Aggregatnummer
83
Methode(n)
electrophoresis: suitable
Leitfähigkeit
≤20 μmho per cm at 24 °C (0.1 M aqueous solution)
CMC
0.1-0.4 mM (20-25°C)
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL
Anwendung(en)
detection
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H41NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-20(2,3)18-16-19-24(21,22)23/h4-19H2,1-3H3
InChIKey
BHATUINFZWUDIX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)