Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 28,60 |
250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 86,80 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H11NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-491-3
Beilstein/REAXYS Number:
1621867
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltendescription
zwitterionic
Quality Segment
assay
≥97.0% (N)
form
crystals
functional group
sulfonic acid
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)CCC[n+]1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO3S/c10-13(11,12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
InChI key
REEBJQTUIJTGAL-UHFFFAOYSA-N
Application
Anwendungen von 3-(1-Pyridinio)-1-propansulfonat:
- als Katalysator für Brønsted-saure ionische Flüssigkeiten in Verbindung mit H2SO4 und H3PO4 für die Dehydrierung von Glycerin zur Herstellung von Acrolein durch ein Verfahren im Halbchargen-Reaktor.
- als Katalysator in Form von sulfonierten Heteropolysäure-Salzen für die Synthese von Isoamylisovalerat.
- bei der Herstellung von Molybdänimidoalkyliden-NHC-Katalysatoren, die für die biphasische Olefin-Metathese verwendet werden.
- zur Herstellung von wasserstabilen SO3H-funktionalisierten Brønsted-sauren aufgabenspezifischen ionischen Flüssigkeiten (TSILs).
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (N) | description BioXtra, ≥99.0% (HPCE) | description 97% | description 98% |
| form crystals | form powder | form solid | form solid |
| assay ≥97.0% (N) | assay ≥99.0% (HPCE) | assay 97% | assay 98% |
| description zwitterionic | description zwitterionic | description - | description - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| functional group sulfonic acid | functional group - | functional group fluoro, triflate | functional group - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?