Merck
06941
(N,N-Dimethylmyristylammonio)-acetat
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
(N,N-Dimethyltetradecylammonio)-acetat, N,N-Dimethyl-N-tetradecyl-betain, N,N-Dimethyl-N-tetradecyl-glycin, Myristylbetain, Myristyldimethylbetain
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)13N+(CH3)2CH2COO-
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
299.49
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
EC Number:
220-006-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4141460
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
mol wt
299.49 g/mol
technique(s)
HPLC: suitable
pH
5.0-8.0
solubility
H2O: 1%, clear, colorless
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.1, λ: 280 nm Amax: ≤0.08
InChI
1S/C18H37NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19(2,3)17-18(20)21/h4-17H2,1-3H3
InChI key
KKMIHKCGXQMFEU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Rückstand (Filter-Test): keine Rückstände, Lumineszenz: entspricht den Anforderungen
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)