Merck
M0600905
Metamizol-Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Formylaminoantipyrin, N-(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)-formamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H13N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.25
Beilstein:
217665
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
metamizole
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CN1N(C(=O)C(NC=O)=C1C)c2ccccc2
InChI
1S/C12H13N3O2/c1-9-11(13-8-16)12(17)15(14(9)2)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3,(H,13,16)
InChIKey
WSJBSKRPKADYRQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Metamizole impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
K Inoue et al.
Journal of chromatography, 274, 201-208 (1983-05-13)
Aminopyrine and its metabolites, including 3-hydroxymethyl-2-methyl-4-dimethylamino-1-phenyl-3-pyrazoline-5-one which is a hydroxylated metabolite of aminopyrine, were separated on a reversed-phase (C8) Radial-Pak column using a mobile phase of methanol-triethylamine-water (30:1:69) adjusted to pH 5.40 with acetic acid. Detection of the peak was
I Carretero et al.
The Analyst, 120(6), 1729-1732 (1995-06-01)
A rapid solid-phase extraction (SPE) procedure was developed for the quantitative isolation of three important antipyrine (dipyrone) metabolites from human plasma: 4-formylaminoantipyrine (FAA), 4-aminoantipyrine (AA) and 4-methylaminoantipyrine (MAA). Separation and quantitation were performed using micellar liquid chromatography (MLC) with a
High-performance liquid chromatographic analysis of dipyrone metabolites to study their formation in human liver microsomes.
G Geisslinger et al.
Pharmaceutical research, 13(8), 1272-1275 (1996-08-01)
Simple high-performance liquid chromatographic method for simultaneous determination of aminopyrine and its metabolites.
M J D'Souza et al.
Journal of chromatography, 421(1), 198-205 (1987-10-09)
Y Caraco et al.
Arzneimittel-Forschung, 43(11), 1204-1208 (1993-11-01)
Plasma and saliva pharmacokinetics of dipyrone (CAS 5907-38-0) metabolites, 4-methylaminoantipyrine (MAA), 4-aminoantipyrine (AA), 4-formylaminoantipyrine (FAA) and 4-acetylaminoantipyrine (AAA), has been studied in 10 healthy volunteers, after oral administration of 1.0 g dipyrone, MAA, AA, FAA and AAA saliva concentrations correlated