Merck
1.00206
Supelco
Phenol
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Carbolsäure, Hydroxybenzol, ‘Carbolsäure’
Größe auswählen
250 G
€ 75,90
1 KG
€ 199,00
€ 75,90
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
€ 75,90
1 KG
€ 199,00
About This Item
Lineare Formel:
C6H5OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
94.11
Beilstein:
969616
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
203-632-7
NACRES:
NA.21
Qualität:
ACS reagent
Assay:
99.0-100.5% (bromatometric)
Methode(n):
UV/Vis spectroscopy: suitable
bp:
182 °C (lit.)
Dampfdruck:
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
€ 75,90
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Dampfdichte
3.24 (vs air)
Dampfdruck
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.0-100.5% (bromatometric)
Form
crystalline solid
Selbstzündungstemp.
1319 °F
Wirksamkeit
660 mg/kg LD50, skin (Rat)
Expl.-Gr.
8.6 %
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
pH-Wert
5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
182 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
40-42 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 81 °C
Löslichkeit
84 g/L
Dichte
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Schüttdichte
620 kg/m3
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChIKey
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Verlinkung
Ersetzt: PX0510; PX0510-2; PX0510-1
Hinweis zur Analyse
Gehalt (bromatometrisch): 99,0 - 100,5 %
Identität (Färbung 1): entspricht
Identität (Färbung 2): entspricht
Identität (Präzipitat): entspricht
Aussehen: Kristalle oder kristalline Masse, farblos oder schwach rosa oder schwach gelblich, zerfließend
Aussehen der Lösung (67 g/l, Wasser): klar und nicht stärker gefärbt als die Farbvergleichslösung B6
Aussehen der Lösung (50 g/l; Wasser): keine Trübung oder unlöslichen Anteile
Säurehaltige Substanzen: entspricht
Erstarrungstemperatur (Ph Eur): ≥ 39,5 °C
Erstarrungstemperatur (ACS): ≥ 40,5 °C
Glührückstand (Ph Eur): ≤ 0,05 %
Glührückstand (ACS): ≤ 0,05 %
Wasser (nach Karl Fischer): ≤ 0,5 %
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
177.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
81 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 9
1 of 9