Merck
318337
Sigma-Aldrich
Acridinorange -hydrochlorid Hydrat
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3,6-Bis-(dimethylamino)-acridin -hydrochlorid
Größe auswählen
250 MG
€ 36,20
1 G
€ 128,00
5 G
€ 623,00
€ 36,20
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 36,20
1 G
€ 128,00
5 G
€ 623,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H19N3 · HCl · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.81 (anhydrous basis)
Farbindexnummer:
46005
Beilstein:
3734978
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
€ 36,20
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Methode(n)
microbe id | staining: suitable
Farbe
orange
mp (Schmelzpunkt)
284-287 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 0.1%, clear, orange to red
λmax
492 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
≥14,000 at 227-233 nm in water at 0.005 g/L
≥35000 at 265-271 nm in water at 0.005 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cl[H].[H]O[H].CN(C)c1ccc2cc3ccc(cc3nc2c1)N(C)C
InChI
1S/C17H19N3.ClH.H2O/c1-19(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(20(3)4)11-17(13)18-16(12)10-14;;/h5-11H,1-4H3;1H;1H2
InChIKey
JUAAUEXLEKAEQC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ein aufwendig gereinigtes Zink-freies Material für den Einsatz in der Durchflusszytometrie.
Fluoreszenzfarbstoff für Nucleinsäuren in Agarose- und Polyacrylamidgelen. Wird benutzt um Apoptose in diversen Zellkultur- und Gewebemodellen zu studieren.
Acridine Orange hydrochloride hydrate dye has been used:
  • to stain intracellular acidic vesicles.[1]
  • to measure lysosomal membrane permeability (LMP).[1]
  • or autophagy detection.[2]
Biochem./physiol. Wirkung
Acridine Orange is a metachromatic dye which can stain DNA, RNA and acid glycosaminoglycans. At low concentrations, it intercalates into DNA and precipitates RNA. However, at high concentrations it denatures and precipitates both RNA and DNA.[3] Acridine Orange is also used to analyze autophagy. It enters into acidic organelles in a pH-dependent manner. At neutral pH, acridine orange gives a green fluorescence and in acidic conditions, it accumulates in acidic organelles giving a bright red fluorescence.[4]
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Autophagy inhibition uncovers the neurotoxic action of the antipsychotic drug olanzapine
Vucicevic L
Autophagy, 10, 2362-2378 (2014)
Viriditoxin regulates apoptosis and autophagy via mitotic catastrophe and microtubule formation in human prostate cancer cells.
Kundu S, et.al.
International Journal of Oncology, 45, 2331-2340 (2014)
F. W. D. Rost
Fluorescence Microscopy, 2 (1992)
Michael M Fisher et al.
International journal of radiation oncology, biology, physics, 107(4), 793-803 (2020-04-17)
We examined the capacity of the pan-fibroblast growth factor receptor (FGFR) inhibitor AZD4547 to augment radiation response across a panel of head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) cell lines and xenografts. FGFR1, FGFR2, and FGFR3 RNA in situ hybridization
Autophagy-dependent senescence in response to DNA damage and chronic apoptotic stress
Singh K, et.al.
Autophagy, 8, 236-251 (2012)
Questions
  1. Is product 318337, Acridine Orange hydrochloride hydrate, used for sperm chromatin structure assay (SCSA) and sperm DNA structure assay?
    1 answer
    1. Product 318337 is not function tested during quality control testing for use in either the sperm chromatin structure assay (SCSA) or the sperm DNA structure assay. The product is sold for Research Use Only. Quality Control testing includes testing for appearance, infrared spectrum, extinction coefficients at 3 different wavelengths, carbon, nitrogen, purity by HPLC, zinc, solubility, and water content. The literature shows that Acridine Orange is used for differential staining of DNA and RNA and a wide range of other uses. The website does list various uses for product 318337. The list however is not all inclusive of the uses for which the dye can be used. It is up to the customer to determine if the dye is acceptable for their intended use(s).