Fortfahren mit
500976
Vinylchlorid -Lösung
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1 mL
concentration
2000 μg/mL in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
petroleum
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC=C
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2
InChI key
BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N
General description
Vinylchlorid ist ein farbloses Gas, das als Monomer zur industriellen Produktion von Poly(vinylchlorid)-Homopolymer und -Copolymer dient. Es kann auch zur Herstellung von Vinylstearat, Vinylidenchlorid, Tri- Und Tetrachlorethylen eingesetzt werden. Es kann durch die Reaktion von Salzsäure mit aus Calciumcarbid stammendem Acetylen gewonnen werden.
Dieser Stoff steht auf der Positivliste der EU-Verordnung 10/2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen. Alle verfügbaren Referenzmaterialien für die in 10/2011 aufgeführten Substanzen finden Sie hier
Vinylchlorid ist eine regulierte und krebserregende Verbindung aus der Klasse der Chlorkohlenwasserstoffe. Es ist eine industriell wichtige Chemikalie, die als Monomer bei der Herstellung von Polyvinylchlorid (PVC) verwendet wird, welches unter anderem in Lebensmittelverpackungsfolien, Regenmänteln, elektrischen Isolierungen, Rohren, Flaschen und Kunststoffbehältern vielfach zum Einsatz kommt.
Application
Für weitere Informationen zu einem geeigneten instrumentellen Verfahren beziehen Sie sich bitte auf das Analysenzertifikat des Produkts. Für weitere Unterstützung kontaktieren Sie bitte den technischen Dienst.
Vinylchloridlösung wird als zertifiziertes Referenzmaterial für die Quantifizierung des Analyten in Luftproben mittels Thermodesorptions-Gaschromatographie-Massenspektrometrie (TD-GC−MS) eingesetzt.
Other Notes
Dieses zertifizierte Referenzmaterial wird in Übereinstimmung mit ISO 17034 und ISO/IEC 17025 hergestellt und zertifiziert. Alle Informationen zur Anwendung dieses zertifizierten Referenzmaterials sind im Analysenzertifikat zu finden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
48625
description
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
description
200 μg/mL in methanol, analytical standard
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
petroleum
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
petroleum
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
format
single component solution
format
single component solution
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
certified reference material
grade
analytical standard
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vinylchlorid -Lösung
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup - Solvent
Flammpunkt (°C)
11.0 °C - closed cup - Solvent
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-01-4 + 67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf