Merck
307726
Sigma-Aldrich
Eisen(II)-oxalat Dihydrat
99%
Synonym(e):
Ferrous oxalate dihydrate
Größe auswählen
25 G
€ 43,10
500 G
€ 65,60
€ 43,10
Voraussichtliches Versanddatum13. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 43,10
500 G
€ 65,60
About This Item
Lineare Formel:
FeC2O4 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.89
Beilstein:
3757620
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 43,10
Voraussichtliches Versanddatum13. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
Dichte
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
[H]O[H].[H]O[H].O=C1O[Fe]OC1=O
InChI
1S/C2H2O4.Fe.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;2*1H2/q;+2;;/p-2
InChIKey
NPLZZSLZTJVZSX-UHFFFAOYSA-L
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.