Merck
227358
Sigma-Aldrich
3,4,5,6-Tetrabromphenolsulfonphthalein
Dye content 95 %
Größe auswählen
5 G
€ 614,00
€ 614,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 614,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H10Br4O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
669.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
€ 614,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Dye content, 95%
visual transition interval
6.6-8.2, yellow to purple
λmax
426 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C19H10Br4O5S/c20-14-13-18(17(23)16(22)15(14)21)29(26,27)28-19(13,9-1-5-11(24)6-2-9)10-3-7-12(25)8-4-10/h1-8,24-25H
InChIKey
ARVZQGSXIKSAAY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)