Merck
86778
Sigma-Aldrich
3′,3″,5′,5″-Tetrabrom-phenolphthalein-ethylester
Synonym(e):
TBPE
Größe auswählen
250 MG
€ 130,00
1 G
€ 382,00
€ 130,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 130,00
1 G
€ 382,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H14Br4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
661.96
Beilstein:
2228548
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 130,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Qualitätsniveau
Eignung
suitable for microscopy
SMILES String
CCOC(=O)c1ccccc1\C(c2cc(Br)c(O)c(Br)c2)=C3\C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3
InChI
1S/C22H14Br4O4/c1-2-30-22(29)14-6-4-3-5-13(14)19(11-7-15(23)20(27)16(24)8-11)12-9-17(25)21(28)18(26)10-12/h3-10,27H,2H2,1H3
InChIKey
SQFXATUXPUCFFO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3′,3″,5′,5″-Tetrabromphenolphthalein-ethylester (TBPE) ist ein anionischer Farbstoff, der bei der spektrophotometrischen Bestimmung von kationischen Tensiden als Gegenion eingesetzt wird.[1] TBPE wird auch für die spektrometrische Bestimmung von aliphatischen primären, sekundären und tertiären Aminen verwendet.[2]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Simple method for spectrophotometric determination of cationic surfactants without liquid-liquid extraction.
Kamaya M, et al.
Analytica Chimica Acta, 384(2), 215-218 (1999)
Simultaneous spectrophotometric analysis of aliphatic amines utilizing thermochromism of charge-transfer complexes with tetrabromophenolphthalein ethyl ester.
Sakai T, et al.
Analytical Sciences, 21(12), 1557-1560 (2005)
J G Rio et al.
Journal of analytical toxicology, 5(6), 267-269 (1981-11-01)
A simple direct colorimetric test using a tetrabromophenolphthalein reagent for detecting basic drugs in urine is described. The response of 62 commonly encountered drugs and metabolites to this test are described and 39 of these compounds were found to react.
Ion association titration for the determination of local anesthetics in pharmaceuticals with tetrabromophenolphthalein ethyl ester as an indicator.
T Sakai et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 17(9), 1105-1107 (2001-11-16)
D L Mount et al.
Bulletin of the World Health Organization, 67(3), 295-300 (1989-01-01)
Two field-adapted colorimetric methods for measuring the antimalarial drug chloroquine in urine are described. Both are modifications of the method of Saker and Solomons for screening urine for phencyclidine and other drugs of abuse, using the colour reagent tetrabromophenolphthalein ethyl