130648
4-Nitroacetanilid
98%
Synonym(e):
4′-Nitroacetanilid, Essigsäure-4-nitro-anilid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
213-215 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N2O3/c1-6(11)9-7-2-4-8(5-3-7)10(12)13/h2-5H,1H3,(H,9,11)
InChIKey
NQRLPDFELNCFHW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable