Merck
22185-U
Hamilton® Spritze, Serie 7000, gerändelte Verschraubung
7000.5, volume 0.5 μL, needle size 25 ga (bevel tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Kanülengröße
25 ga (bevel tip)
Leistungsmerkmale
Sample contained in needle (no dead volume)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 86259
Kanüle L
70 mm (2.75 in.)
Volumen
0.5 μL
Allgemeine Beschreibung
  • Schnelle Injektion kleinster Volumen
  • Kein Totvolumen, da sich die gesamte Probe in der Nadel befindet
  • Dicht bis zu einem Injektionsdruck von 6000 psi (ca. 413 bar)
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)