20750
Hamilton® Spritze, Serie 7000, gerändelte Verschraubung
7001KH, volume 1 μL, needle size 25s ga (bevel tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel needle (point style 2)
Kanülengröße
25s ga (bevel tip)
Leistungsmerkmale
Sample contained in needle (no dead volume)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 80135
Kanüle L
70 mm (2.75 in.)
Volumen
1 μL
Allgemeine Beschreibung
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange during GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. A knurled hub is used as it makes a leak-tight seal between the barrel and needle.
- Schnelle Injektion kleinster Volumen
- Kein Totvolumen, da sich die gesamte Probe in der Nadel befindet
- Dicht bis zu einem Injektionsdruck von 6000 psi (ca. 413 bar)
Anwendung
It may be used in solid phase microextraction analysis showing adsorption for analytes like chlorinated benzenes and polychlorinated biphenyls using silica optical fibers.
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Solid phase microextraction with thermal desorption using fused silica optical fibers.
Analytical Chemistry, 62.19, 2145-2148 (1990)
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)