Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
material
stainless steel needle (point style 2)
needle size
26s ga (bevel tip)
feature
needle type N (cemented needle), point style 2
packaging
pkg of 6 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80366
needle L
51 mm (2 in.)
volume
10 μL
application(s)
general analytical
General description
Serie 700 im Sechser-Pack
Die beliebtesten Spritzen in einem praktischen, kostensparenden Multipack. Genauigkeit von ±1%. Temperaturgrenzen: 50°C für eingeklebte Nadeln, 115°C für auswechselbare Nadeln.
10μl Kapazität, Nadelstärke Gauge 26s, 50mm lang, Spitzentyp 2, 6 Stück pro Packung.
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 701N, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea | description 701N, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.) | description 710N, volume 100 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.) | description 701SN, volume 10 μL, needle size 23s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.) |
| material stainless steel needle (point style 2) | material stainless steel needle (point style 2) | material stainless steel needle (point style 2) | material stainless steel needle (point style 1) |
| packaging pkg of 6 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| feature needle type N (cemented needle), point style 2 | feature needle type N (cemented needle), point style 2 | feature point style 2, needle type N (cemented needle) | feature point style 1, needle type N (cemented needle) |
| needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) | needle L 43 mm (1.71 in.) |
| manufacturer/tradename Hamilton 80366 | manufacturer/tradename Hamilton 80300 | manufacturer/tradename Hamilton 80600 | manufacturer/tradename Hamilton 80395 |
| volume 10 μL | volume 10 μL | volume 100 μL | volume 10 μL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® Spritze, Serie 700, fixierte Nadel
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
77-92-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?