Fortfahren mit
20751
Hamilton® Spritze, Serie 7000, gerändelte Verschraubung
7002, volume 2 μL, needle size 25 ga (bevel tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
stainless steel needle (point style 2)
needle size
25 ga (bevel tip)
feature
Sample contained in needle (no dead volume)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 88411
needle L
70 mm (2.75 in.)
volume
2 μL
General description
  • Schnelle Injektion kleinster Volumen
  • Kein Totvolumen, da sich die gesamte Probe in der Nadel befindet
  • Dicht bis zu einem Injektionsdruck von 6000 psi (ca. 413 bar)
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange during GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. A knurled hub is used as it makes a leak-tight seal between the barrel and needle.
Application
It may be used in solid phase microextraction analysis showing adsorption for analytes like chlorinated benzenes and polychlorinated biphenyls using silica optical fibers.
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
207502459220728
material
stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 2)
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 88411
manufacturer/tradename
Hamilton 80135
manufacturer/tradename
Hamilton 88511
manufacturer/tradename
Hamilton 88000
volume
2 μL
volume
1 μL
volume
2 μL
volume
5 μL
needle L
70 mm (2.75 in.)
needle L
70 mm (2.75 in.)
needle L
70 mm (2.75 in.)
needle L
70 mm (2.75 in.)
feature
Sample contained in needle (no dead volume)
feature
Sample contained in needle (no dead volume)
feature
Sample contained in needle (no dead volume)
feature
Sample contained in needle (no dead volume)
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Solid phase microextraction with thermal desorption using fused silica optical fibers.
Arthur, Catherine L., and Janusz Pawliszyn.
Analytical Chemistry, 62.19, 2145-2148 (1990)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
2075104061832873329