Fortfahren mit
767565
Poly(ethylene glycol) methyl ether amine
average Mn 500
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
Polyethylene glycol, Methoxypolyethylene glycol amine, PEG NH2, mPEG amine, mPEG-NH2, methoxyPEG amine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 341,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
€ 341,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
mol wt
PEG average Mn 450 (n~10), average Mn 500
reaction suitability
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: carboxyl reactive
Ω-end
amine
α-end
methoxy
polymer architecture
shape: linear
functionality: monofunctional
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCOC
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
InChI key
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
Application
PEG functionalized with amine for ligation and coupling reactions.
PEG functionalized with amine for ligation and coupling reactions.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
0796407966729108
description
average Mn 500
description
750 MW
description
20,000
description
average Mn 800
polymer architecture
shape: linear
functionality: monofunctional
polymer architecture
-
polymer architecture
-
polymer architecture
shape: linear
functionality: monofunctional
form
liquid
form
solid
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mol wt
average Mn 500, PEG average Mn 450 (n~10)
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
average Mn 800
reaction suitability
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: carboxyl reactive
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: thiol reactive
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)