Fortfahren mit
M6768
Polyethylenglykol 350-monomethylether
average mol wt 350
Synonym(e):
Poly-(ethylenglykol)-methylether, Polyethylenglykol-monomethylether, mono-Methylpolyethylenglycol 350
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 105,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 313,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3O(CH2CH2O)nH
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
€ 105,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
non-ionic
Quality Segment
mol wt
average mol wt 350
application(s)
microbiology
SMILES string
O(CCO)C
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
General description
Methoxypolyethylenglykol 350 ist ein Polymer, das in Struktur und Nomenklatur den Polyethylenglykolen ähnelt. [1]
Application
Methoxypolyethylenglykol 350 wurde in einer Studie zur Bewertung der Synthese einer neuen Klasse temperaturempfindlicher mizellarer Cyclotriphosphazene verwendet. Es wurde auch in einer Studie zur Untersuchung der Synthese eines neuen amphiphilen Poly(organophosphazen)s durch schrittweise nukleophile Substitution eingesetzt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8132371578202487
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mol wt
average mol wt 350
mol wt
average Mn 5,000
mol wt
470-530
mol wt
average Mn 550
description
non-ionic
description
-
description
non-ionic
description
-
application(s)
microbiology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
359.6 °F - closed cup
flash_point_c
182 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf