Fortfahren mit
14501
Poly(ethylenglycol)bis(amin)
Mw 2,000, carboxyl reactive, amine
Synonym(e):
O,O′-Bis-(2-aminoethyl)-polyethylenglykol, PEG-Diamin, Polyoxyethylenbis(amin)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 105,00
€ 78,75
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 323,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2N(CH2CH2O)nCH2CH2NH2
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
€ 78,75
Listenpreis€ 105,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Poly(ethylenglycol)bis(amin), Mw 2,000
form
powder
Quality Segment
mol wt
Mw 2,000
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Ω-end
amine
α-end
amine
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCCOCCOCCN
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
InChI key
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Polyethylene Glycol Conjugated Polymeric Nanocapsules for Targeted Delivery of Quercetin to Folate-Expressing Cancer Cells in Vitro and in Vivo: Discusses the use of PEG-bis amine for creating polymeric nanocapsules aimed at enhancing targeted drug delivery (RI El-Gogary et al., 2014).
Other Notes
Polymer for preparing enzyme conjugates soluble in organic solvents; Promising drug carrier
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
145021450414509
description
Mw 2,000
description
Mw 3,000
description
Mw 6,000
description
Mw 20,000
form
powder
form
-
form
-
form
-
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
mol wt
Mw 2,000
mol wt
Mw 3,000
mol wt
-
mol wt
Mw 20,000
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(ethylenglycol)bis(amin)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)