Merck
06927
Supelco
Mononatrium-N-lauroyl-L-glutamat
analytical standard
Synonym(e):
N-(1-Oxododecyl)-L-glutaminsäure Mononatriumsalz, N-Lauroyl-L-glutaminsäure Mononatriumsalz, Natrium-N-dodecanoylglutamat, Natriumlauroylglutamat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H30NNaO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
351.41
UNSPSC-Code:
85151701
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (TLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
OC(CC[C@H](NC(CCCCCCCCCCC)=O)C(O[Na])=O)=O
InChI
1S/C17H31NO5.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(19)18-14(17(22)23)12-13-16(20)21;/h14H,2-13H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23);/q;+1/p-1/t14-;/m0./s1
InChIKey
IWIUXJGIDSGWDN-UQKRIMTDSA-M
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1