Merck
19-2060
Sigma-Aldrich
meta-Phosphorsäure
SAJ special grade, ≥37.0% HPO3 basis
Synonym(e):
Metaphosphorsäure
About This Item
Lineare Formel:
(HPO3)n
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
SAJ special grade
Form
crystalline
Verfügbarkeit
available only in Japan
Konzentration
≥37.0% (HPO3)
Löslichkeit
water: miscible
Dichte
2 g/cm3
SMILES String
OP(=O)=O
InChI
1S/HO3P/c1-4(2)3/h(H,1,2,3)
InChIKey
UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)